Vincristine sulphate, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
677181-10EA 5550 DKK
677181-10
Vincristine sulphate, Millipore®
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Molekylvægt: 923,04 g/mol
MDL Number: MFCD00084729
CAS-nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II