L(-)-Fucose
Leverandør: Vector Laboratories
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VECTS-9007EA 1350 DKK
VECTS-9007
L(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Formel: C₆H₁₂O₅
Molekylvægt: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00069812
CAS-nummer: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7