L(-)-Fucose
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A4365.0100EA 24770 DKK
A4365.0100
L(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Formel: C₆H₁₂O₅
Molekylvægt: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00069812
CAS-nummer: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7