L-(-)-Fucose 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO225880250EA 5470 DKK
ACRO225880250 ACRO225880050 ACRO225880010
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Formel: C₆H₁₂O₅
Molekylvægt: 164,16
Smeltepunkt: 128…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069812
CAS-nummer: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3)