Kaliumacetat 8 M i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J63372.AEEA 604 DKK
J63372.AE J63372.AK
Kaliumacetat 8 M i vandigopløsning
Kaliumacetat
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012458
Formel: CH₃COOK
Molekylvægt: 98,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg