Kaliumacetat 3 mol/l (3 N) i vandigopløsning
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
R011EA 448 DKK
R011
Kaliumacetat 3 mol/l (3 N) i vandigopløsning
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molekylvægt: 98,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg