4'-Isobutyrylacetophenone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0002.09EA 13240 DKK
PROOMM0002.09
4'-Isobutyrylacetophenone
4'-Isobutyrylacetophenone
Formel: C₁₂H₁₄O₂
CAS-nummer: 103931-20-0