2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROONMIAP1375EA
3240
DKK
PROONMIAP1375
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Formel:
C₈H₅Cl₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00053498 CAS-nummer: 575-89-3 EINECS: 209-394-0 |