2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROONMIAP1375EA 3580 DKK
PROONMIAP1375
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Formel: C₈H₅Cl₃O₃
Molekylvægt: 255,4825 g/mol
MDL Number: MFCD00053498
CAS-nummer: 575-89-3
EINECS: 209-394-0