(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12669.18EA 2380 DKK
A12669.18 A12669.09
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₇H₂₆BrP
Smeltepunkt: 208…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051886
CAS-nummer: 7484-37-9
EINECS: 231-289-3