Dodecyl chloroformate ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAF0223-25GEA 517 DKK
TCIAF0223-25G
Dodecyl chloroformate ≥90.0% (by GC)
Dodecyl chloroformate
Formel: C₁₃H₂₅ClO₂
Molekylvægt: 248,7894 g/mol
Kogepunkt: 168°C
MDL Number: MFCD00059483
CAS-nummer: 24460-74-0
EINECS: 246-272-6
UN nummer: 3277
ADR: 6.1,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/28/28968828.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %