Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
36589.14EA 5610 DKK
36589.14 36589.06
Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Antimony(III) isopropoxide
Formel: C₉H₂₁O₃Sb
Molekylvægt: 298,80 g/mol
Kogepunkt: 68 °C (3 mmHg)
Massefylde: 1,31
Flammepunkt: 77 °C (141 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143623
CAS-nummer: 18770-47-3
EINECS: 242-561-6
UN nummer: 3082
ADR: 9,III