4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33627.03EA 1590 DKK
H33627.03 H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Molekylvægt: 253,02
Kogepunkt: 95 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 26…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191862
CAS-nummer: 16184-89-7