2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16776.03EA 1140 DKK
L16776.03 L16776.06
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Formel: C₄H₄F₇N
Molekylvægt: 199,07 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C
Massefylde: 1,493
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014817
CAS-nummer: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
ADR: 8,III