Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L01782.06EA
398
DKK
L01782.06
L01782.14
Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Ethyl pentafluoropropionate
Formel:
C₅H₅F₅O₂ Molekylvægt: 192,09 g/mol Kogepunkt: 73…74 °C Massefylde: 1,299 Flammepunkt: 1 °C (33 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000431 CAS-nummer: 426-65-3 EINECS: 207-043-6 UN nummer: 3272 ADR: 3,II |