2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27212.06EA 1360 DKK
H27212.06 H27212.03
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molekylvægt: 128,05
Kogepunkt: 59…60 °C
Massefylde: 1,317
Flammepunkt: 7 °C (45 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797733
CAS-nummer: 32042-38-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,II