DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM10005851-10EA
615
DKK
CAYM10005851-10
CAYM10005851-50
CAYM10005851-5
CAYM10005851-25
DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O₃ Molekylvægt: 292,38 |
MDL Number:
MFCD00033992 CAS-nummer: 72298-63-6 |