D-(+)-Turanose
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17895500EA 696 DKK
EHERC17895500
D-(+)-Turanose
D-(+)-Turanose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molekylvægt: 342,30 g/mol
MDL Number: MFCD00006606
CAS-nummer: 547-25-1
EINECS: 208-918-5