D-(+)-Cellobiose
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA16400.01EA
441
DKK
SERA16400.01
SERA16400.02
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekylvægt: 342,30 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |