D-(+)-Cellobiose
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH5840.2EA
1855.48
DKK
ROTH5840.2
ROTH5840.1
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekylvægt: 342,30 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |