D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
219458-25EA
884
DKK
219458-25
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekylvægt: 342,30 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |