Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
41718.K2EA
9820
DKK
41718.K2
41718.AK
41718.AD
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) i vandigopløsning
Tetrabutylphosphonium hydroxide
Formel:
C₁₆H₃₇OP Molekylvægt: 276,45 Massefylde: 0,989 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00068456 EINECS: 238-528-0 UN nummer: 3267 ADR: 8,II |