Diheptylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAD2675-5GEA
2180
DKK
TCIAD2675-5G
Diheptylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diheptylamine
Formel:
C₁₄H₃₁N Molekylvægt: 213,4026 g/mol Kogepunkt: 148°C |
MDL Number:
MFCD00027309 CAS-nummer: 2470-68-0 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |