2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L20009.MEEA 3710 DKK
L20009.ME L20009.MC
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₅N₂
Molekylvægt: 198,10 g/mol
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840200
CAS-nummer: 675602-89-8
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III