3-Amino-5-fluoropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34111.06EA 2760 DKK
H34111.06 H34111.03
3-Amino-5-fluoropyridine 98%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Molekylvægt: 112,11 g/mol
Smeltepunkt: 85…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234073
CAS-nummer: 210169-05-4