3,4-Difluoro-o-toluic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32326.06EA 1930 DKK
H32326.06
3,4-Difluoro-o-toluic acid ≥97%
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172,13
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777153
CAS-nummer: 157652-31-8