Erucic acid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH9932.1EA
0
DKK
ROTH9932.1
Erucic acid
Erucic acid
Formel:
C₂₂H₄₂O₂ Molekylvægt: 338,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063188 CAS-nummer: 112-86-7 EINECS: 204-011-3 |