D-(+)-Cellobiose octaacetate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08780.06EA
415
DKK
L08780.06
L08780.14
D-(+)-Cellobiose octaacetate
D-(+)-Cellobiose octaacetate
Formel:
C₂₈H₃₈O₁₉ Molekylvægt: 678,59 g/mol Smeltepunkt: 224…231 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009600 CAS-nummer: 5346-90-7 EINECS: 226-304-5 |