Potassium hexafluorozirconate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
86102.A3EA 3430 DKK
86102.A3 86102.36
Potassium hexafluorozirconate ≥99%
Potassium hexafluorozirconate
For manufacture of metallic zirconium
Formel: F₆K₂Zr
Molekylvægt: 283,41 g/mol
Massefylde: 3,48
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042547
CAS-nummer: 16923-95-8
EINECS: 240-985-6
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III