2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17887.06EA 620 DKK
L17887.06 L17887.14
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether ≥99%
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether
Formel: C₃H₅F₃O
Kogepunkt: 30 °C
Massefylde: 1,156
Flammepunkt: –8 °C (–18 °F)
MDL Number: MFCD00236114
CAS-nummer: 460-43-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,I