Benzyl-4-fluorophenyl ketone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB3213-25GEA
821
DKK
TCIAB3213-25G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone ≥98.0% (by GC)
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Formel:
C₁₄H₁₁FO |
MDL Number:
MFCD00017960 CAS-nummer: 347-84-2 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |