2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH1313-25GEA 608 DKK
TCIAH1313-25G
2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Kogepunkt: 158°C
MDL Number: MFCD00002221
CAS-nummer: 3516-95-8
EINECS: 222-521-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/92/28971292.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %