2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34080.03EA 301 DKK
H34080.03 H34080.09
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone 95%
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Formel: C₁₉H₂₂O
Molekylvægt: 266,38
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052403
CAS-nummer: 147834-57-9