4-tert-Butylbenzophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L06386.06EA
1830
DKK
L06386.06
L06386.03
4-tert-Butylbenzophenone ≥98%
4-tert-Butylbenzophenone
Formel:
C₁₇H₁₈O Molekylvægt: 238,32 g/mol Kogepunkt: 168…170 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 38…42 °C Flammepunkt: 150 °C (302 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017255 CAS-nummer: 22679-54-5 EINECS: 245-154-1 |