4'-Ethylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAE0461-25MLEA 394 DKK
TCIAE0461-25ML TCIAE0461-500ML
4'-Ethylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
4'-Ethylpropiophenone
Formel: C₁₁H₁₄O
Kogepunkt: 246°C
MDL Number: MFCD00191646
CAS-nummer: 27465-51-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/78/28967978.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %