4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAB1609-1MLEA
526
DKK
TCIAB1609-1ML
TCIAB1609-5ML
4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
4'-tert-Butylpropiophenone
Formel:
C₁₃H₁₈O Kogepunkt: 162°C |
MDL Number:
MFCD00100434 CAS-nummer: 71209-71-7 EINECS: 275-265-0 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |