Isoflurane ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17315.06EA
619
DKK
L17315.06
L17315.14
Isoflurane ≥97%
Isoflurane
Formel:
C₃H₂ClF₅O Molekylvægt: 184,49 g/mol Kogepunkt: 48…49 °C Massefylde: 1,496 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066609 CAS-nummer: 26675-46-7 EINECS: 247-897-7 |