Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15959.06EA 579 DKK
A15959.06 A15959.14 A15959.22
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formel: C₁₄H₁₁ClO
Molekylvægt: 230,69 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016342
CAS-nummer: 1889-71-0