Dichloromethyloctylsilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAO0265-25MLEA 304 DKK
TCIAO0265-25ML
Dichloromethyloctylsilane ≥97.0% (by GC)
Dichloromethyloctylsilane
Formel: C₉H₂₀Cl₂Si
Molekylvægt: 227,25 g/mol
Kogepunkt: 234°C
Flammepunkt: 43°C
MDL Number: MFCD00042606
CAS-nummer: 14799-93-0
EINECS: 238-863-2
UN nummer: 2986
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/36/28990536.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %