10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L17271.MDEA 1520 DKK
L17271.MD L17271.MF
10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
10,11-Dihydrocarbamazepine
Formel: C₁₅H₁₄N₂O
Molekylvægt: 238,29
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005072
CAS-nummer: 3564-73-6
EINECS: 222-649-0