2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22410.06EA
390
DKK
B22410.06
B22410.14
2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formel:
C₁₁H₁₃N Molekylvægt: 159,23 g/mol Kogepunkt: 228…229 °C Smeltepunkt: 6…8 °C Massefylde: 0,992 Flammepunkt: 93 °C (199 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005724 CAS-nummer: 1640-39-7 EINECS: 216-685-6 |