2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO140162500EA
4740
DKK
ACRO140162500
ACRO140160250
ACRO140161000
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formel:
C₁₁H₁₃N Molekylvægt: 159,23 Kogepunkt: 228…229 °C (744 mmHg) Massefylde: 0,99 g/cm³ Flammepunkt: 93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005724 CAS-nummer: 1640-39-7 EINECS: 216-685-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |