Tris(pentafluorophenyl)borane ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L18054.03EA
2230
DKK
L18054.03
L18054.06
Tris(pentafluorophenyl)borane ≥97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Formel:
C₁₈BF₁₅ Molekylvægt: 511,98 g/mol Smeltepunkt: 126…130 °C |
MDL Number:
MFCD00269813 CAS-nummer: 1109-15-5 EINECS: 213-504-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |