5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde til syntese
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.14808.0010EA
0
DKK
8.14808.0010
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde til syntese
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₈FNO Molekylvægt: 201,2000 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093924 CAS-nummer: 381684-96-4 |