6-Chloronicotinoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12354.14EA 1620 DKK
A12354.14 A12354.06
6-Chloronicotinoyl chloride 98%
6-Chloronicotinoyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 84…85 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051775
CAS-nummer: 58757-38-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II