2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC1604-5GEA 337 DKK
TCIAC1604-5G TCIAC1604-25G
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloronicotinoyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Molekylvægt: 176,00 g/mol
Kogepunkt: 120°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051677
CAS-nummer: 49609-84-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/22/28938822.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C