2-Bromoisonicotinamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19854.06EA
3230
DKK
L19854.06
L19854.03
2-Bromoisonicotinamide ≥97%
2-Bromoisonicotinamide
Formel:
C₆H₅BrN₂O Molekylvægt: 201,02 g/mol Smeltepunkt: 192 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234156 CAS-nummer: 29840-73-1 EINECS: 000-000-0 |