Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35821.03EA 855 DKK
35821.03 35821.14 35821.06
Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Copper(II) isopropoxide
Formel: C₆H₁₄CuO₂
Molekylvægt: 181,73 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074982
CAS-nummer: 23578-23-6
UN nummer: 3181
ADR: 4.1,III