Ytterbium(III) isopropoxide
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Ampuled under argon
39579.03EA
1660
DKK
39579.03
39579.06
Ytterbium(III) isopropoxide
Ytterbium(III) isopropoxide
Formel:
C₉H₂₁O₃Yb Molekylvægt: 350,30 g/mol Kogepunkt: 190…200 °C (0,2 mmHg) (subl.) Smeltepunkt: 200 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00145532 CAS-nummer: 6742-69-4 ADR: 4.1,III |