Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
14616.09EA
7750
DKK
14616.09
14616.04
14616.02
Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Lanthanum(III) isopropoxide
Formel:
C₉H₂₁LaO₃ Molekylvægt: 316,18 Kogepunkt: 170 °C (0,04 mmHg) (subl.) Smeltepunkt: 120…128 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015305 CAS-nummer: 19446-52-7 ADR: 4.1,III |