Bismuth vanadium tetraoxide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
39220.22EA
5390
DKK
39220.22
39220.14
Bismuth vanadium tetraoxide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth vanadium tetraoxide
Formel:
BiO₄V Molekylvægt: 323,00 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064836 CAS-nummer: 14059-33-7 EINECS: 237-898-0 UN nummer: 3285 ADR: 6.1,III |